Bufferoplossingen, Certipur®, gebruiksklaar, 1 liter flessen, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.09406.1000
1.09407.1000
1.09408.1000
1.09409.1000
1.09406.1000EA
48.71
EUR
1.09406.1000
1.09407.1000
1.09408.1000
1.09409.1000
Bufferoplossingen, Certipur®, gebruiksklaar, 1 liter flessen, Supelco®
Buffers
pH-buffers
Materialen voor het nauwkeurig kalibreren en bewaken van pH-meters.
- Traceerbaar volgens primaire NIST-standaard en PTB
- Onzekerheid ±0,015 (uitgezonderd pH 10 ±0,05)
- Referentietemperatuur: +25 °C
Verpakking: 1 litre plastic bottle.