Biopsie-Inbedcassetten, Slimsette®, M510
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M510-9 M510-8 M510-10 M510-11 M510-12 M510-2 M510-3 M510-4 M510-5 M510-6 M510-7
720-1612EA 137 EUR
720-1612 720-1611 720-1599 720-1600 720-1601 720-1605 720-1606 720-1607 720-1608 720-1609 720-1610
Biopsie-Inbedcassetten, Slimsette®, M510
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Acetaal polymeer. Cassette-ontwerp is vergelijkbaar met dat van het M509-model, maar speciaal ontworpen om biopsiespecimens te bevatten.
  • Ruimtebesparend zodat er meer cassettes kunnen worden geladen in etiketteermachines en opslagsystemen
  • Kunststofcassettes voor eenmalig gebruik en zeer goed bestand tegen histologische oplossingen
  • Kleine vierkante gaatjes voor een goede vloeistofuitwisseling
  • Aanhangend deksel
  • De 45° schuin aflopende voorzijde is geschikt voor bepaalde automatische etiketteersystemen
b×d×h: 41×28,5×6 mm
Verpakking: elke verpakking bevat 3 dozen met 500 cassettes.