Inbedcassetten, Swingsette®, M515
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M515-10 M515-11 M515-12 M515-4 M515-5 M515-2 M515-3 M515-6 M515-7 M515-8 M515-9
720-1628EA 228 EUR
720-1628 720-1629 720-1630 720-1636 720-1637 720-1634 720-1635 720-1638 720-1639 720-1640 720-1641
Inbedcassetten, Swingsette®, M515
Histologie-cassettes Cassettes voor weefselbehandeling
Uit acetylpolymeer.
  • Aanhangend scharnierdeksel gemakkelijk te openen dankzij lange lip
  • Kunststofcassettes voor eenmalig gebruik en zeer goed bestand tegen histologische oplossingen
  • Langwerpige openingen voor een goede vloeistofuitwisseling
  • De 45° schuin aflopende voorzijde is geschikt voor bepaalde automatische etiketteersystemen.
Verpakking: elke verpakking bevat 3 dozen met 500 cassettes.