Inbedcassetten, Slimsette®, M509
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M509-9 M509-10 M509-11 M509-12 M509-2 M509-3 M509-4 M509-5 M509-6 M509-8 M509-7
720-1598EA 134 EUR
720-1598 720-1585 720-1586 720-1587 720-1591 720-1592 720-1593 720-1594 720-1595 720-1597 720-1596
Inbedcassetten, Slimsette®, M509
Histologie-cassettes Cassettes voor weefselbehandeling
Cassette-ontwerp is vergelijkbaar met dat van het M507-model, maar kleiner en met een deksel dat de afmetingen van de cassette niet overschrijdt. Gemaakt van acetaalpolymeer.
  • Ruimtebesparend zodat er meer cassettes kunnen worden geladen in etiketteermachines en opslagsystemen
  • Kunststofcassettes voor eenmalig gebruik en zeer goed bestand tegen histologische oplossingen
  • 114 angwerpige openingen (1×5 mm) voor een goede vloeistofuitwisseling
  • Aanhangend deksel
  • De 45° schuin aflopende voorzijde is geschikt voor bepaalde automatische etiketteersystemen
b×d×h: 41×28,5×6 mm
Verpakking: Elke verpakking bevat drie dozen met 500 cassettes.