Inbedcassetten, Swingsette®, M517
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M517-10 M517-11 M517-12 M517-2 M517-3 M517-4 M517-5 M517-6 M517-7 M517-8 M517-9
720-1656EA 141 EUR
720-1656 720-1657 720-1658 720-1662 720-1663 720-1664 720-1665 720-1666 720-1667 720-1668 720-1669
Inbedcassetten, Swingsette®, M517
Histologie-cassettes Cassettes voor weefselbehandeling
Uit acetaalpolymeer.
  • Scharnierdeksel wordt geleverd in een aparte verpakking om de cassettes te kunnen gebruiken met de gangbare printers op de markt; gemakkelijk te openen dankzij lange lip
  • Kunststofcassettes voor eenmalig gebruik en zeer goed bestand tegen histologische oplossingen
  • Langwerpige openingen voor een goede vloeistofuitwisseling
  • De 45° schuin aflopende voorzijde is geschikt voor bepaalde automatische etiketteersystemen
Verpakking: elke doos bevat twee dispensers met 500 cassettes en 1 dispenser met 1000 deksels.