Inbedcassetten, Slimsette®, M511
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M511-9 M511-11 M511-12 M511-2 M511-3 M511-4 M511-5 M511-6 M511-8 M511-7 M511-10
720-1626EA 168 EUR
720-1626 720-1614 720-1615 720-1619 720-1620 720-1621 720-1622 720-1623 720-1625 720-1624 720-1613
Inbedcassetten, Slimsette®, M511
Histologie-cassettes Cassettes voor weefselbehandeling
Cassette-ontwerp is vergelijkbaar met dat van het M509-model met een verzonken deksel, maar met vier compartimenten (elk 13×13 mm). Gemaakt van acetaalpolymeer.
  • Ruimtebesparend zodat er meer cassettes kunnen worden geladen in etiketteermachines en opslagsystemen
  • Kunststofcassettes voor eenmalig gebruik en zeer goed bestand tegen histologische oplossingen
  • Angwerpige openingen (1×5 mm) voor een goede vloeistofuitwisseling
  • Aanhangend deksel
  • De 45° schuin aflopende voorzijde is geschikt voor bepaalde automatische etiketteersystemen
W×D×H: 41×28,5×6 mm
Verpakking: Een doos met 500 cassettes.