Injectiespuiten voor eenmalig gebruik, tweedelig, Injekt® Solo
Leverancier: B. Braun
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4606027V 4606051V 4606108V 4606205V 4606728V 4606701V 4606710V 4606736V
720-2518EA 12 EUR
720-2518 720-2519 720-2520 720-2521 720-2524 720-2522 720-2523 720-2525
Injectiespuiten voor eenmalig gebruik, tweedelig, Injekt® Solo
Spuiten Injectiespuiten, medisch
Single use syringes for manual use, with green plunger. Easy aspiration up to the maximum volume. Barrel made from PP and plunger from PE.
  • Zeer transparante cilinder
  • Zwarte, permanente schaalverdeling voor ideale afleesbaarheid
  • Schaalverdeling loopt verder dan het nominaal volume
  • Minimaal restvolume
  • Veilige achteraanslag
Verpakking: Verdeeldoos met 100 eenheden.