Injectiespuiten voor eenmalig gebruik voor insuline-injectie, Omnican®
Leverancier: B. Braun
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9151133S 9151117S 9151125S
720-2556EA 77.6 EUR
720-2556 BRAU9151117S BRAU9151125S
Injectiespuiten voor eenmalig gebruik voor insuline-injectie, Omnican®
Spuiten Injectiespuiten, medisch
Latexvrije injectiespuit voor eenmalig gebruik met geïntegreerde canule voor subcutane injectie van U-100 insuline (50 of 100 IU/ml).
  • Zuigeraanslag voorkomt dat de zuiger uit de cilinder van de injectiespuit komt, waardoor verspilling van medicatie wordt voorkomen
  • Grote, gemakkelijk af te lezen schaal voor betrouwbare dosering, luchtbellen kunnen eenvoudig worden waargenomen door de transparante behuizing van de injectiespuit
  • Beschermende doppen aan de uiteinden van de injectiespuit verzekeren de steriliteit
  • Alle injectiespuiten zijn ook verkrijgbaar met een korte 8 mm canule om onbedoelde injectie in de spieren te voorkomen
  • Een nauwkeurige, drievoudige afschuining en canule met siliconencoating betekent dat de doorboring nauwelijks zichtbaar is
Verpakking: 10 ×10 eenheden in een polyzak.