Infuusfilter, Sterifix® Paed
Leverancier: B. Braun
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
720-2580EA 1130 EUR
720-2580
Infuusfilter, Sterifix® Paed
Infusen
Sterifix Paed is speciaal ontworpen voor het vasthouden van bacteriën en deeltjes.
  • Betrouwbare ventilatie, ongeacht de positie
  • Stroomsnelheid (aqua dest.) meer dan 10 ml per minuut
  • Luer Lock-fitting