VWR®, zelfklevende PCR-folieafdichtingen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
391-1256EA 116 EUR
391-1256 391-1257
VWR®, zelfklevende PCR-folieafdichtingen
Afdichtingen Afdichtingen van microtiterplaten
Deze zachte, niet-doorlatende 63,5 µm aluminiumfolie met een sterke kleefstof van medische kwaliteit elimineren de noodzaak voor heatsealing of matten tijdens PCR gebruik. Vergeleken met andere aluminium folie, hebben deze folies minder de neiging om terug op te rollen bij het verwijderen van het papier en zitten goed aan de plaat tijdens het aanbrengen.
  • Recommended for temperatures from −80 to +120 °C
  • Easily pierceable with pipette tips and robotic probes
  • Excellent vapour barrier, virtually no sample evaporation
  • Certified free from DNase, RNase and
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable