VWR®, polyesterfilms voor ELISA en algemene incubatie
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
391-1279EA 64.7 EUR
391-1279 391-1250 391-1251 391-0620 391-0623
VWR®, polyesterfilms voor ELISA en algemene incubatie
Afdichtingen Afdichtingen van microtiterplaten
Deze 77,5 µm dikke polyesterfilms zorgen voor een veilige afsluiting rond elke well, niet alleen een deksel, waardoor verdamping tot een minimum wordt beperkt, morsen en well-to-well-besmetting wordt voorkomen en 'edge-effecten' in gevoelige ELISA-assays worden geëlimineerd. Polyesterfilms kunnen ook worden gebruikt met celkweekplaten voor kortetermijnopslag, incubatie en inperking van biologische gevaren.
  • Functioneel temperatuurbereik van −40 tot +120 °C
  • Verkrijgbaar steriel en niet-steriel
  • Niet doorboorbaar
Each film L×D: 146,1×79,4 mm
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable