INTERFERin® siRNA and miRNA Transfection Reagents
Leverancier: SARTORIUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
101000016 101000016 101000028 101000036
PPLU101000016EA 1870 EUR
PPLU101000016 101000016. 101000028. 101000036.
INTERFERin® siRNA and miRNA Transfection Reagents
Transfectiereagentia
INTERFERin® is a powerful, ready to use siRNA and miRNA reagent which provides more than 90% silencing efficiency at 1 nM siRNA in a wide variety of cells.
  • Superieure silencing bij gebruik van slechts 1 nM siRNA
  • Meer dan 90% gen silencing bij een groot aantal verschillende cellen
  • Geschikt voor transfectie van miRNA en andere oligonucleotiden
  • Voorzichtige werkwijze voor meer robuuste gegevens en een uitstekende levensvatbaarheid van de cellen
  • Compatibel met serum en antibiotica
De lage concentratie van siRNA vermijdt off-target effecten en de voorzichtige werkwijze verzekert meer robuuste gegevens en een uitstekende levensvatbaarheid van de cellen. Eenvoudig te gebruiken dankzij de compatibiliteit met serum en antibiotica, INTERFERin® is ook perfect geschikt voor transfectie van miRNA en andere oligonucleotiden zoals pre-miRNA, mimic miRNA, antimiR, enz.
Certificaten: Polyplus-transfection® is een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf geworden in 2002. Sindsdien is deze certificering om de drie jaar met succes verlengd.
Elk lot van INTERFERin® is intern getest in een transfectie-assay op A549-Luc cellen, dat constitutief Luciferase gen tot expressie brengt. De silencing efficiëntie bij gebruik van 1 nM siRNA en INTERFERin® is voor elk lot aangegeven op het certificaat van analyse.
Leveringsinformatie: 1 ml of INTERFERin® is sufficient to perform 500 to 1000 transfections in 24-well plates.