DNA- en siRNA-transfectiereagens, jetPRIME®
Leverancier: Polyplus-transfection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
101000001 101000046 101000027 101000015
PPLU101000001EA 4300 EUR
PPLU101000001 PPLU101000046 PPLU101000027 PPLU101000015
DNA- en siRNA-transfectiereagens, jetPRIME®
Transfectiereagentia
The jetPRIME® DNA and/or siRNA transfection reagent is a powerful and versatile reagent designed to ensure high DNA transfection efficiency and excellent gene silencing in a variety of adherent cells.
  • Hoge DNA transfectie-efficiëntie
  • Gebruikt weinig nucleïnezuren
  • Superieure levensvatbaarheid van cellen
  • Eén reagens voor DNA- en/of siRNA-transfectie
  • Kosteneffectief
jetPRIME® is ideaal voor co-transfectie van DNA en siRNA. jetPRIME® is zacht voor cellen omdat het lage hoeveelheden reagentia en nucleïnezuren nodig heeft tijdens transfectie. Effectieve en niet-giftige DNA- en siRNA-toediening is van essentieel belang voor betrouwbare wetenschappelijke resultaten.
Since 1st of September 2021 Polyplus-Tranfection changed product part numbers. Products are remaining the same and the change is only related to the product part number. New product part numbers have symbol 'New'. For duplicated products with symbol 'telephone' please be informed that it’s the same product but with previous part number which we will only offer till the end of stock.
Certificaten: Polyplus-transfection® is een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf geworden in 2002. Sindsdien is deze certificering om de drie jaar met succes verlengd.
Elk lot van jetPRIME®-reagens is intern getest door DNA-transfectie van HeLa-cellen met een plasmide dat GFP tot expressie brengt en elke vial reagens wordt geleverd met een analysecertificaat.
Leveringsinformatie: Supplied with an optimised sterile buffer which must be used to ensure successful transfection experiments. The concentrated buffer provided with 114-75C must be diluted 1:5 in sterile H₂O just prior to use. 1,5 ml is sufficient to perform ~375 transfections in 6-well plates.