Reagens voor eiwitlevering, PULSin®
Leverancier: Polyplus-transfection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PULSin®
101000010.EA 674 EUR
101000010.
Reagens voor eiwitlevering, PULSin®
Transfectiereagentia
PULSin® reagens voor eiwitlevering is bedoeld voor de levering van eiwitten, antilichamen en peptiden in cellen en biedt een krachtige methode voor functionele studies. PULSin® kan gebruikt worden om intracellulaire eiwitten te benaderen met antilichamen in levende cellen zonder fixatie.
  • Doeltreffende en robuuste levering in het cytoplasma
  • Levering naar een groot aantal verschillende cellen inclusief primaire cellen
  • Zeer efficiënte overdracht
  • Eenvoudig te gebruiken
Since 1st of September 2021 Polyplus-Tranfection changed product part numbers. Products are remaining the same and the change is only related to the product part number. New product part numbers have symbol “New”. For duplicated products with symbol “telephone” please be informed that it’s the same product but with previous part number which we will only offer till the end of stock.
Certificaten: Polyplus-transfection® is een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf geworden in 2002. Sindsdien is deze certificering om de drie jaar met succes verlengd.
Elk lot van PULSin® is getest door levering van R-phycoerythrin in HeLa-cellen.
Leveringsinformatie: Geleverd met 20 µg R-phycoerythrin (positieve controle) en Hepes verdunningsbuffer. 0,4 ml PULSin® reagens voor eiwitlevering is voldoende voor 24 reacties in 6-wells platen.