Verdunningsmiddel voor transfectiereagens, 150 nM NaCl-oplossing
Leverancier: Polyplus-transfection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
201000002.EA 43 EUR
201000002.
Verdunningsmiddel voor transfectiereagens, 150 nM NaCl-oplossing
Transfectiereagentia
Deze 150 mM NaCl-oplossing wordt aanbevolen als verdunningsreagens voor DNA-transfectie met jetPEI®.
Since 1st of September 2021 Polyplus-Tranfection changed product part numbers. Products are remaining the same and the change is only related to the product part number. New product part numbers have symbol “New”. For duplicated products with symbol “telephone” please be informed that it’s the same product but with previous part number which we will only offer till the end of stock.
Certificaten: Polyplus-transfection® is een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf geworden in 2002. Sindsdien is deze certificering om de drie jaar met succes verlengd.