VWR®, Magnetische roerstaafjesvangers
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
442-4550EA 26 EUR
442-4550 442-4549 442-4551 442-4552
VWR®, Magnetische roerstaafjesvangers
Roerders Roergereedschap
PTFE gecoat, zeldzame-aarde-magneetkern. Voor het verwijderen van roermagneten uit vaten van allerlei soorten.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Temperatuurbestendig, geschikt voor gebruik bij hoge en lage temperaturen (-200 tot +250 °C)