Toebehoren en printer voor weegschalen
Leverancier: Sartorius Balances
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
YDP20-0CE YDP40 YDP30
611-1774EA 1240 EUR
611-1774 611-2637 611-2636
Toebehoren en printer voor weegschalen
Printers Document Printers
De Sartorius printer YDP20-0CE is geschikt voor gebruik bij wettelijke metrologie; beschikt over de functies datum, tijdstatistieken en transactieteller. Bij aansluiting op balansen met geïntegreerde GLP-functies zorgen deze functies voor GLP-conforme afdrukken met details betreffende de bediener en ruimte voor handtekeningen.
Compatibel met: Sartorius balansen van het type CP, CPA, LA, LP, LC, MC, ME, AC, PT, BP, TE, LE, SE, ED en MA.
SartoCollect: De standaard software voor data Sartorius instrumenten die faciliteert data-overdracht naar een PC met directe integratie in MS Excel, Word en Access of een ASCII-bestand.
Overige toebehoren geschikt voor alle modellen ME, SE, LA, CP, CPA en TE.