Centrifugale filtratie-eenheden, Vivaspin® Turbo 15
Leverancier: Sartorius
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VS15T01 VS15T02 VS15T11 VS15T12 VS15T21 VS15T22 VS15T31 VS15T32 VS15T41 VS15T42 VS15T91 VS15T92
512-0557EA 174 EUR
512-0557 512-0558 512-0559 512-0560 512-0561 512-0562 512-0563 512-0564 512-0565 512-0566 512-0567 512-0568
Centrifugale filtratie-eenheden, Vivaspin® Turbo 15
Filters Centrifugefilters
Vivaspin® Turbo 15 kan 0,1 tot 15 ml monstervolume verwerken in zwenkemmerrotoren en 11 ml in vaste hoekrotoren die 50 ml centrifugebuizen accepteren.
  • Hoog retentaat herstel >95%
  • pH 1 to 14 geschikte PS-behuizing met hoge chemische compatibiliteit
  • Veilige monsterconcentratie en gemakkelijk herstel dankzij unieke, hoekige en pipetvriendelijke dead-stop pocket
  • Volumegraduatie voor eenvoudige detectie/monitoring van het concentraatvolume
Het geoptimaliseerde ontwerp van Vivaspin® Turbo 15, het slanke interne profiel, zorgt voor maximale processnelheden tot aan de laatste paar microliter na >100 voudige concentratie.