VWR®, Oculaircamera
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® VisiCam®
611-2257EA 169 EUR
611-2257
VWR®, Oculaircamera
Camera's
Deze USB-camera past in de oculairbuis van biologische binoculaire en monoculaire microscopen. Hierdoor kunnen gebruikers beelden digitaliseren, zelfs als de microscoop geen trinoculaire poort heeft.
  • Voor 23 of 30 mm oculairs
  • Automatische belichtingsregeling en witbalans
  • Kan ook op stereomicroscopen worden gemonteerd
  • Inclusief software voor beeldanalyse en -verwerking
Leveringsinformatie: Geleverd met USB-kabel, ringadapters (30 en 30,5 mm), CD-ROM met beeldanalysesoftware en documentatie.