Opslagelementen, MagLab™-serie
Leverancier: HEATHROW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
HS23500 HS23502 HS23503 HS23504
211-0382EA 138 EUR
211-0382 211-0384 211-0385 211-0386
Opslagelementen, MagLab™-serie
Dozen Opbergdozen
Met de MagLab™-serie kunnen algemene laboratoriumproducten worden geordend, om het werkblad vrij te houden.
ABS, gekleurd.
  • MagRack™ voor 4 buisjes van 50 ml en 9 buisjes van 15 ml
  • MagWipe™ voor een standaard KIMWIPES®-doos (11×21 cm)
  • MagPette™ voor twee pipetten (geschikt voor de meeste populaire stijlen)
  • MagBox™ voor diverse accessoires
De elementen zijn afzonderlijk verkrijgbaar of als set van vier en worden vastgezet met magneten die aan de meeste metalen oppervlakken hechten.