Ondergrondse monsternemers, Wheaton® Grab Sampler® II
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
990350 990400 990450
WHEA990350EA 1650 EUR
WHEA990350 WHEA990400 WHEA990450
Ondergrondse monsternemers, Wheaton® Grab Sampler® II
Monsternemers Monsternemers voor vloeistoffen
De PP-kop met hoge dichtheid bevat een borosilicaatpot met smalle opening.
  • Externe klep die kan worden geopend door aan de vingerring op het handvat te trekken en los te laten
  • Aluminium profielen kunnen worden afgebroken voor eenvoudig transport
  • Drie lengtes beschikbaar
Certificaten: EPA-vereisten voor water- en afvalwaterbemonstering.