Biopsie foam pads
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M476-2 M476-1 M476-3 M476-4
720-0400EA 64.1 EUR
720-0400 720-0211 720-0401 720-1366
Biopsie foam pads
Biopsiepads
Biopsie foam pads worden gebruikt om biopsies op hun plaats te houden en voorkomen dat ze tijdens de verwerking verloren gaan.
  • Is bestand tegen temperaturen tussen −40 en +121 °C
Ze zijn gemaakt van een speciaal samengesteld schuim dat altijd gecontroleerd wordt op de dichtheid om het optimale oplosmiddeldebiet bereiken. Biopsie monsters worden ingeklemd tussen twee foam pads en worden ofwel in weefselcapsules geplaatst of in cassettes met metalen of plastic deksels worden.