PerfeCTa® qPCR ToughMix®
Leverancier: QuantabioTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PerfeCTa® qPCR ToughMix® is een 2X geconcentreerde, gebruiksklare reactiecocktail voor PCR-amplificatie van DNA-templates en lost veel bekende PCR-remmers op die vaak aanwezig zijn in ruwe monsters geëxtraheerd uit milieumonsters, plantaardig weefsel of dierlijk weefsel. Het is een veelzijdig en robuuste realtime qPCR-reagens die zorgt voor maximale gevoeligheid en PCR-efficiëntie bij uiteenlopende fluorogene sondechemie, zoals TaqMan® hydrolyseprobes. PerfeCTa® qPCR ToughMix® bevat alle benodigde reactiebestanddelen, behalve primers, probe(s), en DNA-templates. De lichtblauwe kleur van de AccuVue™ tracerkleurstof vereenvoudigt reactievorming in witte of heldere platen en draagt bij aan minimale pipetteer- of mengfouten. Het heeft geen invloed op de qPCR-prestaties of de stabiliteit van het product.
Een belangrijke component van PerfeCTa® qPCR ToughMix® is een uiterst zuivere, zeer processief thermisch stabiele DNA-polymerase die wordt gecombineerd met monoklonale antilichamen met hoge activiteit. Deze eigen polymerasemix is zeer goed bestand tegen PCR-remmers en biedt een zeer strikte automatische hot start zodat reactievorming, en tijdelijke opslag, bij kamertemperatuur voorafgaande aan PCR-amplificatie mogelijk zijn. PerfeCTa® qPCR ToughMix® biedt uitzonderlijke prestaties met snelle of conventionele PCR-cyclingprotocollen.
Leveringsinformatie: Kits zijn leverbaar met of zonder ROX-referentiekleurstof. Alle kits bevatten 2x reactiebuffer met geoptimaliseerde concentraties van MgCl?, dNTP's (dATP, dCTP, dGTP en dTTP), hot start DNA-polymerase, AccuVue™ blauw qPCR kleurstof, en stabilisatoren. UNG-versies bevatten uracil DNA glycosylase.