VWR®, Dispensers voor Doekjes voor Algemene Toepassingen
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
115-0205EA 66.5 EUR
115-0205 115-0206 115-0207
VWR®, Dispensers voor Doekjes voor Algemene Toepassingen
Dispensers voor doekjes
Gemaakt van 6 mm wit PVC.
  • Dubbelzijdige tape voor semi-permanente installatie houdt de dispenser veilig vast
  • Middelgrote en grote houders zijn voorzien van sleutelgatopeningen voor schroeven, waardoor permanente installatie mogelijk is