VWR® Flex, stoelen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
132-0748EA 196 EUR
132-0748 132-0749 132-0750 132-0747
VWR® Flex, stoelen
Stoelen
Flex is de innovatieve oplossing voor zit- en stawerkplekken. Flex is dus zowel als kruk als stasteun te gebruiken, het is licht, ongecompliceerd en gemakkelijk in gebruik. Flex past zich aan de gebruiker en de werkpleksituatie aan.
  • Ergonomische, zachte en comfortabele zitting met rugsteun
  • Draait 360° voor maximale bewegingsvrijheid
  • Extra groot zithoogteverstelbereik door gasveer
  • SoftTouch PU-schuim, gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren
  • Gepolijst aluminium 5-sterren onderstel
Glijders: De glijders zijn van slijtvast kunststof en hebben een groot oppervlak dat een hoge mate van stabiliteit biedt.
Castors: De dubbele zwenkwielen met op belasting reagerende remmen moeten geschikt zijn voor het type vloer.
Stop&Go technologie: Om veiligheidsredenen mogen stoelen met een zittinghoogte van meer dan 650 mm tijdens gebruik niet verplaatsbaar zijn. Met innovatieve Stop&Go-wielen zijn deze stoelen alleen mobiel als er niemand op zit.