Siliconenolie, 20 cSt
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Polyphenyl-methylsiloxane
84543.360EA 450 EUR
84543.360 84543.290
Siliconenolie, 20 cSt
Siliconenolie
Dichtheid: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 321 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00132673
CAS nummer: 63148-62-9
Order Now
Specification Test Results
Viscosity (25°C) 18 - 22 cSt
Volatile matter (150°C; 1 h) Max. 10.0 %