Cassettes for multi-channel pump heads
Leverancier: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
524-90010-00 524-90021-00 524-90022-00 526-16000-00
224-1453EA 309 EUR
224-1453 224-1452 224-1451 224-1349
Cassettes for multi-channel pump heads
Drukcassettes
De cassettes kunnen worden verwisseld terwijl het apparaat pompt. De contactdruk van de rollen is instelbaar via een stelschroef. In alle cassettes kunnen slangen van verschillende materialen en diameters worden ingebracht.
Cassette small
Rated flow 0,005 to 40,8 ml/min
For tubing with 0,9 mm wall thickness
For tubing Ø 0,2/0,5/0,9/1,4 and 2,8 mm
For three stopper tubing
Cassette medium
Rated flow 0,29 to 25,2 ml/min
For tubing with 1,6 mm wall thickness
For tubing Ø 0,8 and 1,7 mm
For standard tubing
Cassette large
Rated flow 1,0 to 336 ml/min
For tubing with 1,6 mm wall thickness
For tubing Ø 1,7/3,1/4,8 and 6,4 mm
For standard tubing
Meerkanaalsadapter
Ontworpen om slangpompaandrijvingen PD 5001, PD 5101 en PD 5201 aan te sluiten en te converteren voor gebruik als meerkanaalspompen.