Mechanische meerkanaalspipetten, variabel volume, Finnpipette™ F2
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4662000 4662010 4662020 4662030 4662040 4662050 4662060 4662070 4662080 4662090
613-2720EA 989 EUR
613-2720 613-2721 613-2722 613-2723 613-2724 613-2725 613-2726 613-2727 613-2728 613-2729
Mechanische meerkanaalspipetten, variabel volume, Finnpipette™ F2
Pipetten Micropipetten
De Finnpipette™ F2 biedt superieure robuustheid en duurzaamheid zelfs in de meest veeleisende toepassingen. Verkrijgbaar als 8-, 12- en 16-kanaals modellen waardoor ze de ideale keuze zijn voor zowel 96- als 384-microplaat toepassingen.
  • Volledig autoclaveerbaar - niet nodig om uit elkaar te halen voor het autoclaveren
  • Gemaakt van PVDF van hoge kwaliteit dat bestand is tegen blootstelling aan chemicaliën en UV-licht
  • AVG-mechanisme (Advanced Volume Gearing) – Zelfondersteunend modulair mechanisme verbetert de nauwkeurigheid, precisie en duurzaamheid, met lichte kracht en kleinere stappen voor volumewijziging
  • Grote, contrasterende Ergovisio-display met witte cijfers op een zwarte achtergrond voor optimale volumezichtbaarheid en veiligheid
  • Pipetteerknop met dubbele werking en draaiend bovendeel voorkomt onbedoelde volumewijziging
  • Superieure gebruiksergonomie en pipetteren met minimale krachtsinspanning
  • Super Blow-Out-zuiger voor volumes van 50 µl en minder garandeert de afgifte van microdruppels
Bestelinformatie: Wordt geleverd met opening en kalibratietoets, onderhoudsset (incl. vet en O-ringen), kalibratierapport, certificaat voor 3 jaar garantie (door registratie op het web uit te breiden tot 5 jaar) en gebruikershandleiding (Engels, Frans, Duits en Spaans).