VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Meerkanaalspipetten, mechanisch, variabel volume
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® Ergonomic High Performance (EHP)
613-5251EA 736 EUR
613-5251 613-7144 613-5252 613-7143 613-7142 613-5250 613-7148 613-5255 613-5256 613-7147 613-7146 613-5254 613-7145 613-5257 613-7149
VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Meerkanaalspipetten, mechanisch, variabel volume
Pipetten Micropipetten
De ergonomische hoogwaardige pipetten van VWR® bieden nauwkeurigheid en precisie waarop u kunt vertrouwen. De verbeterde ergonomische kenmerken zorgen voor comfortabel pipetteren, zelfs tijdens langdurig gebruik.
  • Aanzienlijk minder zuigerkracht nodig
  • Moeiteloos volume aanpassen met volumevergrendeling
  • Superieure nauwkeurigheid en precisie voor kritische toepassingen
  • Taps toelopende schacht en instelbare ‘Easy Grip’-ejector voor universele tip
  • Verlengde vingersteun voor comfortabel pipetteren
  • Volledig autoclaveerbaar