pH/mV/°C-meters, draagbaar, pH 3110 / 3310
Leverancier: WTW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2AA110 2AA112 2AA310 2AA312
662-0503EA 633 EUR
662-0503 662-0505 662-0999 662-1111
pH/mV/°C-meters, draagbaar, pH 3110 / 3310
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
Waterdichte handmeters ontworpen voor onbeperkt buitengebruik.
  • Groot beeldscherm zorgt voor een uitstekende leesbaarheid, ook bij weinig licht
  • Robuuste behuizing en afgedicht siliconen toetsenbord met beschermingsklasse IP 66/67
  • Tot 2500 uur continu gebruik met een set batterijen
pH 3110: Eenvoudig en functioneel
Betrouwbare, overzichtelijke meter voor basis- en standaardmetingen, bijv. voor toepassingen in het onderwijs.
- Groot LCD-beeldscherm
- Duidelijke bediening dankzij tastgevoelige toetsen
- Ingebouwde timer voor correcte metingen
- Automatische temperatuurcompensatie
pH 3310: Communicatief en professioneel
Voor professionele veldmetingen die documentatie en gegevensoverdracht vereisen.
Dezelfde specificaties als pH 3110, met:
- Groot gegevensgeheugen (datum, tijd en ID-nummers voor metingen): Uitgebreid geheugen voor 5000 GLP-conforme gegevens
- Grafisch beeldscherm met achtergrondverlichting
- Menugestuurde bediening
- Dankzij de CMC-functie (Continuous Measurement Control) weet de gebruiker of hij binnen het gekalibreerde bereik meet en geeft hij een waarschuwing wanneer de meting buiten het bereik valt
- Keuze uit vier talen (Engels, Duits, Frans, Spaans)
- Tijdgestuurde datalogger met instelbare intervallen voor monitoring op lange termijn
- Waterdichte mini USB-interface op een pc
Bestelinformatie: Alle pH-meters zijn beschikbaar in sets, inclusief pH-elektrode, STP-buffers (technische buffers) en toebehoren.
Opgelet: ** Zonder kabel