Cell Recovery Solution, Corning®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
354253
734-0107EA 101.46 EUR
734-0107
Cell Recovery Solution, Corning®
Celcultuursupplementen en -additieven
Corning® Cell Recovery Solution allows for the recovery of cells cultured on Corning® Matrigel® Basement Membrane Matrix for subsequent biochemical analysis. Corning® Cell Recovery Solution depolymerises Corning® Matrigel® Matrix gels without enzymatic digests and lengthy incubation periods at high temperatures. Cells are released without damage thereby avoiding biochemical changes during incubation and digestion of extracellular portions of cell-surface receptors and adhesion molecules.
  • Niet-enzymatische gepatenteerde oplossing
  • Getest op het vermogen een 1 mm dikke laag van BD Matrigel™ matrixgel te depolymeriseren na één uur bij 2 tot 8 C
  • Gefilterd (2 µm membraan), getest en negatief bevonden voor bacteriën, schimmels en mycoplasma
  • Stabiel voor ten minste drie maanden bij 2 tot 8 °C
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable Lage impact op de fabricage
Species
Bron
Milieu certificering ISO 14001 - Bedford