Corning® Cell-Tak™ Cell and Tissue Adhesive
Leverancier: CorningTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Corning® Cell-Tak™ Cell and Tissue Adhesive is een samenstelling van polyfenolische proteïnen gehaald uit Mytilus edulis (zeemossel). Deze proteïnen zijn de belangrijkste bestanddelen van de lijm die afgescheiden wordt door de mossel om zich te ankeren aan vaste ondergronden in het zeemilieu. Corning® Cell-Tak™ wordt gebruikt om cellen of weefselsecties met vele soorten oppervlakken te hechten, inclusief kunststof glas, metaal, PTFE en biologische materialen. Het kan de behandeling vereenvoudigen van biologische monsters voor een aantal in vitro technieken waaronder in situ hybridisatie, immunoassays, microinjectie, immunohistochemie en verwerving van primaire cellen in cultuur. Corning® Cell-Tak™ is biocompatibel en vertoont geen soortspecificiteit.