Collageen I
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
354265
392-0319EA 349 EUR
392-0319
Collageen I
Eiwitten en peptiden
Collageen I bevindt zich in de meeste weefsels en organen, maar is het meest aanwezig in huid, pezen en botten. Het wordt in de vorm van een dunne coating vaak voor cel- en weefselcultuur gebruikt om de aanhechting van cellen en proliferatie te verbeteren. Indien het wordt aangebracht als een gel, kan het worden gebruikt om de expressie van cel-specifieke morfologie en functies te bevorderen. Collageen I wordt algemeen gebruikt voor de kweek van endotheelcellen, hepatocyten, spiercellen en een groot aantal andere cellen. De HC-formule van rattenstaartcollageen I wordt gebruikt voor driedimensionale toepassingen die een stevige gel vereisen die een maximale ondersteuningsmatrix biedt in 3D (richtlijnen zijn bij het product inbegrepen).
Kwaliteitscontrole: de kwaliteit van alle preparaten wordt gecontroleerd door SDS-PAGE en getest en negatief bevonden voor bacteriën, schimmels en mycoplasma. Bronmateriaal voor humaan collageen I getest op hepatitis B-antigeen en HIV-1-antilichamen.
Order Now
Specificaties
Protein/peptide name Collagen I
Environmentally Preferable
Species Human
Bron Placenta
Formulering Ingevroren in 10 mM azijnzuur
Storage conditions Stabiel gedurende minimaal drie maanden op -20 °C.