Fibronectine
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
354008 356008
734-0085EA 155.57 EUR
734-0085 734-0101
Fibronectine
Eiwitten en peptiden
Fibronectine (FN) bevindt zich in interstitiële matrix en plasma. De hoofdfunctie van fibronectine lijkt betrekking te hebben op cellulaire migratie bij wondheling en -ontwikkeling. Het kan worden gebruikt als een dunne coating op weefselcultuuroppervlakken om de hechting, spreiding en proliferatie van verschillende celtypes te bevorderen.
Quality controlled by SDS-PAGE and tested and found negative for bacteria, fungi and mycoplasma. Source material tested for hepatitis B antigen and HIV-1 antibody.