Poly-D-lysine, Corning®
Leverancier: Corning
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
354210
734-1102EA
148.86
EUR
734-1102
Poly-D-lysine, Corning®
Eiwitten en peptiden
Poly-D-lysine (PDL) is een synthetische molecule die gebruikt wordt als coating om celhechting aan kunststof en glazen oppervlakken te verbeteren. Het wordt gebruikt voor de cultuur van talrijke celtypen, vooral neuronen, gliacellen en getransfecteerde cellen.