Reagentia voor monstervoorbereiding, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.14687.0001 1.14688.0001 1.14963.0001
1.14687.0001EA 187 EUR
1.14687.0001 1.14688.0001 1.14963.0001
Reagentia voor monstervoorbereiding, Supelco®
Milieutestkits
Complete sets voor destructie in een thermoreactor. De daaropvolgende determinatie kan worden uitgevoerd in Spectroquant® testcellen of met de reagenssets. Crack-Sets zijn gemakkelijk in het gebruik en maken de monstervoorbereiding eenvoudig. Voor de voorbereiding van vuile, gekleurde monsters, of monsters met hoge waarden van zwevend materiaal vooralleer de juiste Spectroquant® kit gebruikt wordt.
  • Bevat alle reagentia die voor specifieke tests zijn benodigd
  • Gemakkelijk te gebruiken, met stappenhandleiding
Order Now
Specificaties
Model Crack Set 10 Crack Set 10C Crack Set 20
Environmentally Preferable
Method Peroxodisulfate/acidic Peroxodisulfate/acidic Korolef
Aantal destructies 100 25 90
M-Clarity quality level MQ100 MQ100 MQ100