VWR®, Contactplaten voor oppervlakte- en luchtcontrole, bestraald
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
141114ZIEA 148 EUR
141114ZI 141114PY 141114RY 141114TI 140884ZI 140884TI 140774ZI 140774TI 140070ZI 151203ZA 140884CY 141114XI
VWR®, Contactplaten voor oppervlakte- en luchtcontrole, bestraald
Media voor microbiologie Contactplaten voor microbiologie
Contactplaten zijn ideaal voor het bewaken van de microbiologische verontreiniging van oppervlakken en lucht (met behulp van een luchtmonsternametoestel) in cleanrooms, isolatoren, RABS (Restricted Access Barrier), voedselverwerkingsbedrijven en ziekenhuizen. De drievoudige verpakking zorgt ervoor dat het pakket de omgeving niet verontreinigt, doordat de eerste verpakking wordt verwijderd vlak voordat het pakket de schone ruimte in wordt gebracht. De verpakking van platen met PCA is niet bestraald.
  • De platen zijn verpakt in een speciale drievoudige verpakking met stralingsindicator
  • Mogelijkheid om de transparante herbruikbare PET-container te gebruiken voor het transport van de platen naar het laboratorium na de monstername
  • Speciale verpakking voor hoogwaardige bescherming van het product tijdens transport en opslag
  • Beschikbaar met TLHTh-ontsmettingsmiddelneutralisatoren (Tween®, lecithine, histidine, thiosulfaat)
  • Beschikbaar met bestralingscertificaat/dosimetriecertificaat
  • Onderzoeken naar VPH-bestendigheid zijn beschikbaar voor alle drievoudig verpakte platen
Verpakking: De geleverde doos bevat 8 × 10 drievoudige verpakkingen met in totaal 80 platen. Er worden 8 transparante herbruikbare PET-containers meegeleverd.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable