Supplementen voor media
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.04039.0001
1.00092.0010
1.00093.0010
1.09877.0010
1.09875.0010
1.00898.0010
1.00051.0010
1.00079.0010
1.12122.0010
1.11781.0010
1.07627.0010
1.07624.0010
1.07006.0010
1.09874.0010
1.00045.0010
1.00888.0010
1.00071.0010
1.08981.0100
1.04039.0001EA
53.4
EUR
1.04039.0001
1.00092.0010
1.00093.0010
1.09877.0010
1.09875.0010
1.00898.0010
1.00051.0010
1.00079.0010
1.12122.0010
1.11781.0010
1.07627.0010
1.07624.0010
1.07006.0010
1.09874.0010
1.00045.0010
1.00888.0010
1.00071.0010
1.08981.0100
Supplementen voor media
Media voor microbiologie
Additieven en supplementen voor microbiologie
De isolatie van micro-organismen vereist veelal het gebruik van selectieve media. Het gebruik van gevriesdroogde supplementen zorgt voor een optimale en constante mediumbereiding en zodoende voor optimale en constante prestaties van het selectieve medium.
- Bij het openen komen er geen aerosols vrij, waardoor de kans op het inademen van toxische middelen tot een minimum beperkt wordt
- Gebruiksvriendelijke schroefdoppen voor gemakkelijk en veilig openen
- Standaardvolumes zorgen voor een eenvoudige bereiding