Microbiologiedetectietests, Bactident
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.13301.0001
1.13303.0001
1.13306.0001
1.13301.0001EA
87.6
EUR
1.13301.0001
1.13303.0001
1.13306.0001
Microbiologiedetectietests, Bactident
Testsystemen voor microbiologie
Enzymatische testen
De aanwezigheid of afwezigheid van enzymactiviteit is een taxonomische eigenschap van micro-organismen en kan worden gebruikt voor hun differentiatie of identificatie.