VWR® Contactplaten, Blister
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AX061101EA
130
EUR
AX061101
AX061102
AX061104
AX061105
VWR® Contactplaten, Blister
Media voor microbiologie
Contactplaten voor microbiologie
Het assortiment wordt uit kwaliteitsmaterialen vervaardigd. Alle voedingsbodems worden vervaardigd met geselecteerde gedehydrateerde bodems en voldoen aan de eisen van ISO 11133 (voedingsmicrobiologie). De media worden volgens de nieuwste technologie conform GMP geproduceerd en worden onderworpen aan een strikte, door gekwalificeerde microbiologen uitgevoerde kwaliteitscontrole.
- Verpakt onder cleanroom-omstandigheden, om besmetting te voorkomen
- Bewaartemperatuur 2-8 °C
- Vervaardigd onder GMP-condities met formuleringen die overeenkomen met specificaties uit de verscheidene farmacopeeën en ISO-richtlijnen