VWR® Ready to Use Media Plates (90 mm), Irradiated
Leverancier: VWR ChemicalsTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Verkrijgbaar als 90 mm platen vlgs. naar normen. TLHTh (Tween®, lecithine, histidine, thiosulfaat) worden gebruikt als desinfecterende neutralisatiemiddelen. Zakken zijn dubbel of driedubbel verpakt verkrijgbaar. Eén verpakking per zak geeft de instralingsindicator weer.
- Drievoudige verpakking zorgt ervoor dat de verpakking de omgeving niet besmet bij het verwijderen van de eerste laag bij het binnengaan van een propere omgeving.
- Verkrijgbaar met bestralings-/dosimetrie-certificaat
- VHP-bestendigheidsonderzoeken beschikbaar voor alle drievoudig verpakte platen
Storage: 15 to 25 °C for plates 280882TI, 280882ZI, 281112TI and 281112ZI; 2 to 14 °C for all the other plates.
Verpakking: The plates are packed 10 each in a plastic shrink-wrapped bag. Box contains 2 bags with a total of 20 or 6×10 plates.