Readycult®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.01295.0001
1.01298.0001
1.01299.0001
1.01295.0001EA
143
EUR
1.01295.0001
1.01298.0001
1.01299.0001
Readycult®
Media voor microbiologie
Geprepareerde media voor microbiologie
Readycult® Coliform and Readycult® Enterococci make it easy to detect coliforms, E. coli or faecal streptococci in water. You only need a sterile container and a UV lamp (Cat. No. 1.13203.0001).
- Gemakkelijke hantering: Readycult® is gebruiksklaar verpakt in de blisterverpakking
- Snelle resultaten: voeg Readycult®direct uit de blisterverpakking aan het watermonster toe - mengen - incubatietijd 24 ± 1 uur - lees het resultaat af - klaar!
- Veilige en eenvoudige interpretatie: Readycult®detecteert op een betrouwbare wijze zelfs beschadigde organismen. Blauw-groene kleurverandering duidt op de aanwezigheid van totale coliformen, E. coli of enterokokken (art.nr. 1.01299); fluorescentie + indoolreactie toont de aanwezigheid van E. coli aan