Inbedmedia en opbouwende media
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.03973.0001 1.07960.0500
1.03973.0001EA 110 EUR
1.03973.0001 1.07960.0500
Inbedmedia en opbouwende media
Kleurstoffen Microscopy and staining reagents
De gedefinieerde hardheid en uniformiteit van het te snijden materiaal zijn essentieel voor een consistente snijdkwaliteit. Aan deze vereisten kan worden voldaan met allerlei geschikte stoffen, zoals paraffines, harsen, gelatine en celloïdine.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable