Gelkleurstoffen voor nucleïnezuren, GelRed™ en GelGreen™
Leverancier: Biotium
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
41001 41002 41003 41004 41003-1 41005 41005-1 41003-T 41002-1
41001.EA 443 EUR
41001. 41002. 41003. 41004. 41003-1 730-1535 41005-1 41003-T 41002-1
Gelkleurstoffen voor nucleïnezuren, GelRed™ en GelGreen™
Kleurstoffen Kleuringen voor elektroforese
GelRed and GelGreen are highly sensitive DNA/RNA gel stains made safe by preventing penetration into cells.
  • Uiterst sensitief zowel in prestaining als in poststaining protocols
  • Bestand tegen magnetron en opslag bij kamertemperatuur
  • Van GelRed is vastgesteld dat deze minder mutageen is dan ethidiumbromide
  • Geen ontkleuring nodig
GelRed is compatibel met elke standaard 312 nm transilluminator.
GelGreen kan worden gebruikt met een 254 nm UV-transilluminator of transilluminator met zichtbare lichtexcitatie.