RT-PCR kits, Verso™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AB-1453/A AB-1453/B AB-1454/LD/B
733-1097EA 368 EUR
733-1097 733-1098 733-1103
RT-PCR kits, Verso™
Reagentia voor nucleïnezuren qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Het Verso™ RT-PCR systeem combineert een enzym met omgekeerde transcriptie, verbeterde voorvullingsopties en geoptimaliseerde buffers om een hoog rendement en full length cDNA te verkrijgen. Dankzij diverse optionele kits voor RT-PCR reacties met 1 en 2 stappen, biedt Verso™ een optimale flexibiliteit en gevoeligheid in een gebruiksvriendelijk formaat.