Verso™ qRT-PCR Kits
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AB-4100/A AB-4100/C AB-4101/A AB-4101/C AB-4102/A AB-4102/C AB-4104/A AB-4104/C AB-4105/A AB-4105/C AB-4106/A AB-4106/C
733-1112EA 864 EUR
733-1112 733-1114 733-1117 733-1119 733-1122 733-1124 733-1127 733-1129 733-1132 733-1134 733-1137 733-1139
Verso™ qRT-PCR Kits
Reagentia voor nucleïnezuren qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Het Verso™ qRT-PCR systeem combineert het Verso™ RT-enzym met ABsolute™ Blue qPCR Master Mix voor maximaal gemak en optimale veelzijdigheid. Verkrijgbaar in formaat met 1 en 2 stappen, alsmede met meerdere verpakkingsgrootten, om te kunnen voldoen aan alle toepassings- en doorvoereisen.
  • De combinatie van het Verso™-enzym en Thermo-Start™ Taq-polymerase zorgt voor betrouwbare resultaten
  • Inerte blauwe kleurstof voor eenvoudige visualisatie van de qRT-PCR-reactie
  • Er hoeft na de cDNA-synthese geen destructie van RNase H plaats te vinden, waardoor het reactieprotocol wordt gestroomlijnd
  • RT-verbeteraar bespaart tijd doordat er geen DNase-behandeling voor monsters meer hoeft plaats te vinden
  • Diverse voorvullingsopties voor optimalisatie van specifieke RNA-sjablonen
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable
Applicatie RT-qPCR dye
One step Ja