qPCR Mixes, Perfecta™ SYBR® Green SuperMixes en FastMixes™
Leverancier: Quantabio
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
95071-012 95071-05K 95072-012 95072-05K 95072-250 95073-012 95073-05K 95073-250 95074-012 95074-05K 95074-250 95054-02K 95054-500
733-1378EA 961 EUR
733-1378 733-1379 733-1382 733-1383 733-1381 733-1386 733-1387 733-1385 733-1390 733-1391 733-1389 733-1247 733-1246
qPCR Mixes, Perfecta™ SYBR® Green SuperMixes en FastMixes™
Reagentia voor nucleïnezuren qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
PerfeCTa® SYBR® Green SuperMixes en FastMixes™ maken efficiënte en nauwkeurige kwantitatieve PCR mogelijk met eigen buffers en SYBR® Green-stabilisatoren, waardoor het fluorescentiesignaal en de PCR efficiëntie worden geoptimaliseerd en de hoeveelheid primerdimeren wordt beperkt. Deze SuperMixes en FastMixes™ zijn geoptimaliseerd voor alle realtime PCR-instrumentplatforms, inclusief de platforms waarbij normalisatie met ROX-referentiekleurstof of fluoresceïne nodig is.
  • FastMixes™ bieden kortere cyclustijden en dus meer experimenten per dag
  • Dankzij het brede dynamische bereik worden meer betrouwbare gegevens uit de kostbare monsters gehaald
  • Superieure, door antilichamen gemedieerde Hot Start met als resultaat hogere specificiteit en nauwkeurige kwantificering
  • Fast Cycling met bestaande primersets met als resultaat geen heroptimalisatie en verhoogde productiviteit
PerfeCTa® SYBR® Green SuperMixes zijn 2X geconcentreerde kant en klare reactiecocktails die alle componenten bevatten voor qPCR, behalve primers en template. Een sleutelonderdeel van deze SuperMixes is AccuStart™ Taq DNA-polymerase, waardoor heel specifieke en efficiënte primer elongatie op kamertemperatuur mogelijk is. AccuStart™ Taq DNA-polymerase bevat monoklonale antilichamen die binden aan het polymerase en dit inactief houden tot aan de initiële PCR-denaturatiestap. Bij hitteactivering worden de antilichamen onomkeerbaar gedenatureerd, waardoor het volledig actieve en ongemodificeerde Taq DNA-polymerase wordt vrijgegeven.
PerfeCTa® SYBR® Green FastMixes™ zijn 2X geconcentreerde kant en klare reactiemengsels die maximale PCR-efficiëntie, gevoeligheid, specificiteit en een robuust fluorescentiesignaal geven met behulp van snelle of conventionele cyclingprotocollen. Snelle cycli worden bereikt door directe activering van AccuStart™ Taq DNA-polymerase gekoppeld aan snelle polymerisatiekinetiek. Binnen 33 minuten kunnen hoge prestaties van qPCR worden behaald.