Benzonase®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.01654.0001EA 1240 EUR
1.01654.0001 1.01656.0001
Benzonase®
Enzymen
Benzonase® is een nuclease met een hoge activiteit, dat DNA en RNA afbreekt tot korte oligonucleotiden. Het wordt gebruikt voor de eliminatie van interfererend DNA/RNA, bijvoorbeeld bij de isolatie van eiwitten of voorafgaand aan elektroforese of chromatografie.
Leveringsinformatie: Aluminium tube containing 500000 Units and Plastic bottle containing 100000 units.