VWR®, Overschoenen, CPE
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-1491EA 169 EUR
113-1491 113-1492
VWR®, Overschoenen, CPE
Wegwerpkleding
Basic shoe covers manufactured from a low-density chlorinated polyethylene fabric, which is designed to protect against dirt, grime, and liquid splash.
  • CPE is waterbestendig en heeft een goede chemische bestendigheid
  • Voordelig en pluisvrij
Ideaal voor laboratoriumgebruik.
* One size fits all