1,3-Dioxaan ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H54107.06 H54107.14
H54107.06EA 60.8 EUR
H54107.06 H54107.14
1,3-Dioxaan ≥98%
1,3-Dioxaan
Formule: C₄H₈O₂
Kookpunt: 105…106 °C
Smeltpunt: –45 °C
Dichtheid: 1,032
Vlampunt: 5 °C (41 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006566
CAS nummer: 505-22-6
EINECS: 208-005-1
UN: 1165
ADR: 3,II